Learn More
Hexahydrate de nitrate de lanthane(III), Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Lanthanum(III) nitrate hexahydrate |
| Quantité | 100 g |
| Formule linéaire | La(NO3)3 · 6H2O |
| Numéro UN | UN1477 |
| Poids de la formule | 433.01g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥99% (titration) |
Safety and Handling
Product Identifier
- Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Lanthanum nitrate hexahydrate
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction