Learn More
Chlorure de lanthane heptahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
89.69 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Cl3La.7H2O, numéro CAS-10025-84-0, 100 g, blanc, 371,38 g/mol, 91°C, 149756, pot de poudre en plastique, solide
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Point de fusion | 91°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Solide |
Quantité | 100 g |
Poids de la formule | 371.38g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
Identifiant produit
- Lanthanum chloride heptahydrate
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.