Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Point d’alarme incendie
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque:  Brady™ 817673
Code produit. 15624407
  • 4.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Polyester laminé
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
ISO 7010
Brillant
1 de chaque
Intérieur et extérieur
0,099 mm
-40°C à 110°C
Monde entier
PIC F005-100x100-PE-CRD/1
Polyester
Acrylique, permanent
100 mm
100 mm
Carré
Blanc sur rouge
Nom du produit
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Point d’alarme incendie > l x H : 100 x 100 mm