Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast™ B2
Code produit. 11717185
Click to view available options
Comprend:
EasyCast
EasyCast, ports d’échange de tampon
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11717185
Marque: Thermo Scientific™ B2BP
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bénéficiez d’une flexibilité supérieure dans un faible encombrement grâce à nos systèmes d’électrophorèse sur gel mini B2.
Bénéficiez d’une flexibilité supérieure dans un faible encombrement grâce à ces systèmes d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast ™B2 mini-gel. La méthode de moulage simple d’utilisation et les nombreux peignes et plateaux en option sont à l’origine du grand succès de l’EasyCast B2 Owl.
  • Les deux fentes pour peignes sur le plateau de gel transparent aux UV (UVT) permettent de doubler la capacité d’échantillonnage en doublant le nombre de puits d’échantillons
  • Les plateaux du gel UVT sont sérigraphiés d’une règle fluorescente pour faciliter la mesure des bandes.
Informations de commande :
Disponibles avec des raccords de sortie (B2-BP) en option à utiliser avec une pompe de recirculation externe
Inclut :
  • Chambre tampon
  • Couvercle Thermo Scientific™ SuperSafe™ sur lequel sont fixés les câbles d’alimentation
  • Plateau de gel transparent aux UV (UVT) avec joint d’étanchéité EasyCast
  • Deux peignes : 12 & 20 puits, réversibles, épaisseur 1,0/1,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE
Dimensions de gel Mini
Gamme de produits Owl
Type Mini
Comprend EasyCast, ports d’échange de tampon
Taille de l’échantillon 8 à 48
Volume (métrique) du tampon 800 ml
Dimensions (L x l x H) 9.63 x 7.06 x 3.75 in (24.5 x 18 x 9.5 cm)
Longueur (impériale) 9.63 in
Longueur (métrique) 24.5 cm
Longueur (métrique) globale 14 cm
Largeur (impériale) 7.06 in
Largeur (métrique) 18 cm
Largeur (métrique) du gel 12 cm
Hauteur (impériale) 3,75 in
Hauteur (métrique) 9.5 cm