Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes Labtip
Pointes de pipettes de base pour répondre aux besoins de transfert de liquides standard.
Marque: Thermo Scientific™ 94300210
185.60 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25076" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les cônes de pipettes Thermo Scientific™ Labtip standard sont fabriqués en polypropylène 100 % vierge. Ces cônes sont disponibles aux formats 10, 200, 300 et 1000 μl. Disponibles en transparent (10 μl et 300 μl), en jaune (200 μl) et en bleu (1000 μl), ces cônes pour le laboratoire général s’utilisent dans d’innombrables applications de transfert de liquides.
Les pointes de pipettes Labtip offrent les fonctionnalités suivantes :
- Tailles les plus courantes utilisées dans un laboratoire : 10, 200, 300 et 1000 μl
- Pointes essentielles sans filtre pour une utilisation générale en laboratoire
- Emballage non stérile dans les options sur rack et en vrac
Options d’emballage :
- Sur rack, non stérile – 96 pointes/plateau, 10 plateaux/boîte
- En vrac – 1,000 pointes/sachet
- En vrac – 25,000 pointes/sachet
Spécification
Labtip 1000 μl, en vrac | |
Sans filtre | |
Bleu | |
Labtip 1000 | |
pointe bleue | |
Classique | |
10000 | |
Universelle | |
PP (polypropylène) |
1000 μl | |
Non stérile | |
Non autoclavable | |
Sans ADN, DNase, RNase | |
En vrac | |
10 000 pointes/sachet | |
Usage unique | |
LabTip |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
24148B0 | Certificat de conformité | 14/08/2024 | 94300210 |
24089B0 | Certificat de conformité | 09/08/2024 | 94300210 |
22119B0 | Certificat de conformité | 16/08/2023 | 94300210 |
22116B0 | Certificat de conformité | 27/07/2023 | 94300210 |
20129B0 | Certificat de conformité | 05/12/2022 | 94300210 |
Promotions
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Offre exclusive sur la manipulation des liquides
Libérez la précision : les meilleures pipettes et pointes en promotion.Code promotionnel: 25076Expire: 2025-06-30
Jours
80Heures
20Minutes
52Secondes
36 -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
19Heures
20Minutes
52Secondes
36 -
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
2Heures
20Minutes
52Secondes
36 -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Jours
19Heures
20Minutes
52Secondes
36