Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes Labtip
Pointes de pipettes de base pour répondre aux besoins de transfert de liquides standard.
41.25€ - 531.00€
Spécification
Filtré | Sans filtre |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Gamme de produits | LabTip |
Matériau | PP (polypropylène) |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Format | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Format | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12326582
![]() |
Thermo Scientific™
94300210 |
1000 μl | En vrac | 10 000 pointes/sachet |
309.00€
10000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12306582
![]() |
Thermo Scientific™
94300110 |
200 μl | En vrac | 25 000 pointes/sachet |
531.00€
25000 pièces |
Expédition estimée: 08-05-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10122602
![]() |
Thermo Scientific™
94300120 |
200 μl | En vrac | 1 000 pointes/sachet |
41.25€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12316582
![]() |
Thermo Scientific™
94300130 |
200 μl | Rack | 10 x 96/Tray |
306.03€
3840 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les cônes de pipettes Thermo Scientific™ Labtip standard sont fabriqués en polypropylène 100 % vierge. Ces cônes sont disponibles aux formats 10, 200, 300 et 1000 μl. Disponibles en transparent (10 μl et 300 μl), en jaune (200 μl) et en bleu (1000 μl), ces cônes pour le laboratoire général s’utilisent dans d’innombrables applications de transfert de liquides.
Les pointes de pipettes Labtip offrent les fonctionnalités suivantes :
- Tailles les plus courantes utilisées dans un laboratoire : 10, 200, 300 et 1000 μl
- Pointes essentielles sans filtre pour une utilisation générale en laboratoire
- Emballage non stérile dans les options sur rack et en vrac
Options d’emballage :
- Sur rack, non stérile – 96 pointes/plateau, 10 plateaux/boîte
- En vrac – 1,000 pointes/sachet
- En vrac – 25,000 pointes/sachet
Spécification
Sans filtre | |
Non stérile | |
LabTip | |
PP (polypropylène) |