Learn More
L(-)-épinéphrine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10434253
L(-)-épinéphrine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10434253
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10434253
Marque: Thermo Scientific Acros 204400050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-43-4
Numéro MDL MFCD00002204
Clé InChI UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
Synonyme epinephrine, l-adrenaline, adrenaline, l-epinephrine, adrenalin, levoepinephrine, epinefrina, --adrenaline, adnephrine, chelafrin
CID PubChem 5816
ChEBI CHEBI:28918
Nom IUPAC 4-[(1R)-1-hydroxy-2-(méthylamino)éthyl]benzène-1,2-diol
SMILES CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-Epinephrine
Note relative au nom 99%
Point de fusion 208.0°C to 211.0°C
Couleur Blanc à beige
Perte à la dessiccation 1% max. (18 hrs) (0.7 kPa, P2O5)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H13NO3
Formule linéaire (HO)2C6H3CH(CH2NHCH3)OH
Quantité 5 g
Beilstein 13, 830
Merck Index 15, 3674
Conditions de rotation spécifiques − 51.50 (20.00°C c=4,1M HCl,dry sub)
Rotation spécifique − 51.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol, chloroform, ether and, acetone
Poids moléculaire (g/mol) 183.21
Poids de la formule 183.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463522 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/06/2024 Catalog Number204400010,204400050,204400250
Numéro de lotA0457414 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number204400010,204400050,204400250
Numéro de lotA0398869 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number204400010,204400050,204400250
Numéro de lotA0402727 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number204400010,204400050,204400250
Numéro de lotA0412179 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number204400010,204400050,204400250
Nom du produit
L(-)-épinéphrine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >