Learn More
Koflo Agitateurs à tuyaux en PVC transparent Koflo
Mix fluids as you pump them through a pipe line with this Clear PVC Schedule 40 Pipe In-Line Static Mixer.
136.00€ - 201.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | PVC transparent |
Type | Agitateur à tuyaux |
À utiliser avec (application) | Mélange de liquides |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11774149
|
Koflo
04669-87 |
12 mm | Mixer with 12 Elements |
136.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11794149
|
Koflo
04669-91 |
15 mm | Mixer with 12 Elements |
201.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11784149
|
Koflo
04669-89 |
15 mm | Mixer with 6 Elements |
154.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11714159
|
Koflo
04669-93 |
20 mm | Mixer with 12 Elements |
166.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Mélangeur en ligne
- Mélangeur en ligne PVC
- Eléments de l'hélice soudés au tube
- Mélangeur en PVC transparent pour suivi visuel du mélange
- Mélangeur PVC
Spécification
Transparent | |
PVC transparent | |
Agitateur à tuyaux | |
Mélange de liquides |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Koflo Agitateurs à tuyaux en PVC transparent Koflo