Learn More
Koflo Agitateurs à tuyaux en PVC transparent Koflo
Code produit. 11714159 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12 mm
15 mm
20 mm
Description:
Mélangeur avec 12 éléments
Mélangeur avec 6 éléments
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11714159
Marque: Koflo 0466993
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mix fluids as you pump them through a pipe line with this Clear PVC Schedule 40 Pipe In-Line Static Mixer.
  • Mélangeur en ligne
  • Mélangeur en ligne PVC
  • Eléments de l'hélice soudés au tube
  • Mélangeur en PVC transparent pour suivi visuel du mélange
  • Mélangeur PVC
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 0.8 in.
Diamètre (métrique) 20 mm
Longueur (impériale) 15 in.
Longueur (métrique) 381 mm
Description Mélangeur avec 12 éléments
Matériau PVC transparent
Type Agitateur à tuyaux
À utiliser avec (application) Mélange de liquides