Learn More
Koflo Agitateurs à tuyaux en PVC transparent Koflo
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12 mm
15 mm
20 mm
Description:
Mélangeur avec 12 éléments
Mélangeur avec 6 éléments
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Mélangeur en ligne
- Mélangeur en ligne PVC
- Eléments de l'hélice soudés au tube
- Mélangeur en PVC transparent pour suivi visuel du mélange
- Mélangeur PVC
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (impériale) | 0.5 in. |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| Longueur (impériale) | 11 in. |
| Longueur (métrique) | 279 mm |
| Description | Mélangeur avec 12 éléments |
| Matériau | PVC transparent |
| Type | Agitateur à tuyaux |
| À utiliser avec (application) | Mélange de liquides |