Learn More
Koflo Agitateurs à tuyaux en PVC transparent Koflo
Mix fluids as you pump them through a pipe line with this Clear PVC Schedule 40 Pipe In-Line Static Mixer.
Marque: Koflo 04669-89
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
Mélangeur en ligne• Mélangeur en ligne PVC
• Eléments de l'hélice soudés au tube
• Mélangeur en PVC transparent pour suivi visuel du mélange
• Mélangeur PVC
Specifications
Transparent | |
15 mm | |
178 mm | |
PVC transparent | |
Mélange de liquides |
0.6 in. | |
7 in. | |
Mixer with 6 Elements | |
Agitateur à tuyaux |