Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kisspeptin-10
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
Marque:  Thermo Scientific Chemicals J65487.|D
Code produit. 15466929
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
HPLC
-30°C to -10°C
1302.44
0.5 mg
Tyr-Asn-Trp-Asn-Ser-Phe-Gly-Leu-Arg-Phe-NH2
Metastin (45-54), amide, human
Poudre
Kisspeptin-10
RUO - research use only
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM25K011 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/02/2024 Catalog NumberJ65487.|D,J65487.M^
Numéro de lotY14J033 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/12/2023 Catalog NumberJ65487.|D,J65487.M^
Numéro de lotT07D017 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberJ65487.|D,J65487.M^
Numéro de lotY12F050 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberJ65487.|D,J65487.M^
Numéro de lotZ21C038 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberJ65487.|D,J65487.M^
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Kisspeptin-10 > 0.5mg