Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification KingFisher™ Presto
Automatisez l’extraction de l’ADN, de l’ARN et des protéines grâce au système de purification Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto.
Marque: Thermo Scientific™ 24078841
Description
Utilisez le système Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto dans le cadre d’un système de purification automatisé avec un manipulateur de liquides pour le remplissage de plaques dans des laboratoires à haut débit.Grâce à la technologie éprouvée basée sur les particules magnétiques KingFisher, KingFisher Presto fournit des rendements de haute qualité d’acides nucléiques cibles et de protéines pour la biopharmaceutique, la biotechnologie et la recherche.
Caractéristiques :- Purifiez 96 ou 24 échantillons à la fois
- Plage de volume de 50 à 5 000 μl
- Taille réduite pour faciliter l'adaptation aux systèmes d'automatisation
- Capacité de chauffage pour une application nécessitant des températures élevées
- Connexion facile à plusieurs instruments de manipulation de liquides
- Système flexible pour une grande variété d'applications
Spécification
200 à 5000 μl | |
Tête DW 24 avec bain à sec KingFisher Presto | |
24 |