Learn More
Gibco™ Fibroblastes embryonnaires de souris CF1, irradiés
Les fibroblastes embryonnaires (MEF) de souris Gibco CF1 irradiés sont des cellules nourricières idéales pour la prise en charge de cellules souches embryonnaires humaines et de souris saines et non différenciées (ESC) et de cellules souches pluripotentes induites (IPSC) en culture. Fabriqué par MTI-GlobalSt
Marque: Gibco™ A34181
Description
- Gagnez un temps précieux avec les MEF pré-inactivés et prêts à l’emploi
- Culture des ESC et des IPSC en toute confiance à l’aide de cellules nourricières soigneusement testées
- Faites confiance à un produit largement utilisé
Spécification
Fibroblastes embryonnaires de souris cryoconservés Stocker dans de l’azote liquide. |
|
Cellule nourricière, fibroblaste embryonnaire de souris | |
Souris | |
4 millions de cellules (4 x 106 cellules) |
Embryonique | |
Cryoconservé | |
Issu d’un regroupement d’échantillons | |
Expédié sur de la glace sèche |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.