Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification KingFisher™ Presto
Code produit. p-6926032 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
KF Presto avec tête 24 puits profonds
KF Presto avec tête 96 puits profonds
Tête 96 puits profonds
Tête à 24 puits profonds et bloc chauffant
Tête à 24 puits profonds
Tête à 96 puits profonds et bloc chauffant
Volume (métrique) de traitement:
200 à 5000 μl
50 à 1000 μl
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15881647
Marque: Thermo Scientific™ 5400830
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Automatisez l’extraction de l’ADN, de l’ARN et des protéines grâce au système de purification Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto.
Utilisez le système Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto dans le cadre d’un système de purification automatisé avec un manipulateur de liquides pour le remplissage de plaques dans des laboratoires à haut débit.Grâce à la technologie éprouvée basée sur les particules magnétiques KingFisher, KingFisher Presto fournit des rendements de haute qualité d’acides nucléiques cibles et de protéines pour la biopharmaceutique, la biotechnologie et la recherche.
Caractéristiques :
  • Purifiez 96 ou 24 échantillons à la fois
  • Plage de volume de 50 à 5 000 μl
  • Taille réduite pour faciliter l'adaptation aux systèmes d'automatisation
  • Capacité de chauffage pour une application nécessitant des températures élevées
  • Connexion facile à plusieurs instruments de manipulation de liquides
  • Système flexible pour une grande variété d'applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit KF Presto avec tête 96 puits profonds
Volume (métrique) de traitement 50 à 1000 μl
Température de chauffage De +5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 115°C
Échantillons par cycle 96
Type de microplaques 96, 96 DW
Profondeur (impériale) 18,3 in
Profondeur (métrique) 465 mm
Hauteur (impériale) 15,7 in
Hauteur (métrique) 400 mm
Poids (impériale) 52,9 lb
Poids (métrique) 24 kg
Largeur (impériale) 14,2 in
Largeur (métrique) 36 cm