Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification KingFisher™ Presto
Automatisez l’extraction de l’ADN, de l’ARN et des protéines grâce au système de purification Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto.
Marque: Thermo Scientific™ 24078830
Description
Utilisez le système Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto dans le cadre d’un système de purification automatisé avec un manipulateur de liquides pour le remplissage de plaques dans des laboratoires à haut débit.Grâce à la technologie éprouvée basée sur les particules magnétiques KingFisher, KingFisher Presto fournit des rendements de haute qualité d’acides nucléiques cibles et de protéines pour la biopharmaceutique, la biotechnologie et la recherche.
Caractéristiques :- Purifiez 96 ou 24 échantillons à la fois
- Plage de volume de 50 à 5 000 μl
- Taille réduite pour faciliter l'adaptation aux systèmes d'automatisation
- Capacité de chauffage pour une application nécessitant des températures élevées
- Connexion facile à plusieurs instruments de manipulation de liquides
- Système flexible pour une grande variété d'applications
Spécification
50 à 1000 μl | |
Tête à 96 puits KingFisher Presto | |
96 |