Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Masque facial stérile et plissé certifié Kimtech™ M3 avec attaches
Masques stériles type plissé à liens, offrant une excellente filtration bactérienne et particulaire prévenant la contamination. Doublure extérieure à faible peluchage en polyéthylène. Sans latex et sans silicone. Compatible avec une utilisation en salle blanche stérile EU GMP ISO 5 classe A.
Marque: Kimberly-Clark Professional™ 62494
Description
- Sous emballage individuel
- Masque type plissé stérile Kimtech™ M3 à liens 62467, blanc, 18cm (l), 10 x 20 masques (200 pièces)
- Excellente filtration bactérienne et particulaire prévenant la contamination
- Doublure extérieure à faible peluchage en polyéthylène
- Sans latex et sans silicone
Spécification
Cleanroom Face Mask | |
Ties | |
Étalon | |
Plissée, 62494 | |
Class 1 (ISO 3) | |
92.9 % (PFE), 94.2 % (BFE) | |
Oui | |
Kimtech™ M3 Sterile | |
22.86 cm |
Blanc | |
Polyéthylène | |
Stérile | |
ISO 14001, ISO 9001 ; CE Simple ; À usage industriel uniquement | |
Single-use | |
Attaches de 9 po | |
0.1 (PFE), 3 (BFE) μ | |
9 in. |