Learn More
Ansell Masque et capuche intégrés stériles Kimtech™ A5
Click to view available options
Dimensions:
Universel
Description
Capuche stérile pour salle blanche avec masque intégré à la capuche.
- Conformité garantie :- EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425- Protection de type 6 (PB)- Certificat de conformité par lot disponible en ligne- Certificat de stérilité par lot disponible en ligne
- Possibilité d'utilisation dans des salles blanches et des laboratoires stériles EU GMP ISO 5 Classe A ; informations techniques jointes garantissant la conformité réglementaire
- Technologie avancée CLEAN-DON™
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Recyclable
Spécification
Spécification
Type de produit | Universel |
Dimensions | Universel |
Matériau | Tissu SMS en polypropylène |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Ties |
Jetable | Single-use |
Sans latex | Oui |
Modèle | 36072 |
Stérilité | Stérile |
Certifications/Conformité | Blanc |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 8
Documents
Scientific Resources
Brochures
Kimtech Cleanroom Apparel Brochure
Taille: 1.6 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
29Heures
16Minutes
23Secondes
28Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Masque et capuche intégrés stériles Kimtech™ A5 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu