Learn More
DuPont™ Capuche stériles Tyvek™ IsoClean™ avec attaches Code produit.: 15684904
Ajouter au panier
DuPont™ Capuche stériles Tyvek™ IsoClean™ avec attaches
BIOPHARMA
Code produit. 15684904 Tous les produits DuPont Produits
Taille : Universel
Click to view available options
Taille : Universel
Code produit. 15684904
Marque: DuPont™ D15466063
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Traitée en salle blanche pour une propreté maximisée et stérilisée par irradiation aux rayons gamma. La capuche stérile DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ avec attaches protège contre les particules, les microorganismes et les éclaboussures légères de liquides aqueux non dangereux. Respirante et peu pelucheuse.
  • Traitée en salle blanche et stérilisée par irradiation aux rayons gamma
  • Coutures liées
  • Ouverture de la capuche liée pour un relargage de particules limité
  • Ouverture complète au niveau du visage
  • Attaches avec boucles pour un bon ajustement
  • Blanc, taille unique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Capuche avec attaches
Dimensions Universel
Matériau PEHD Flashspun Tyvek™
Couleur Blanc
Type de bouchon Attaches avec des boucles
Jetable Oui
Modèle Lié
Type de couture Lié
Stérilité Stérile
Certifications/Conformité ISO 11137-1, EPI catégorie I
Type d’emballage Universel
Quantité 100/boîte
À utiliser avec (application) Lié
Type de cagoule Lié
Afficher plus Afficher moins
  • Dupont Tyvek - Packaging for CE certified IsoClean garments
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:40
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:40
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Dupont Tyvek Packaging for CE certified IsoClean garments
  • Dupont Tyvek - IsoClean design
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:35
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:35
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Dupont Tyvek IsoClean design
  • DuPont Tyvek - IsoClean
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:33
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:33
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    DuPont Tyvek IsoClean
Brochures
Posters
Product Information
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotAHS2447146 Type de certificatCertificat de stérilité Date17/12/2024 Catalog NumberD15466063
Numéro de lotAHS2445152 Type de certificatCertificat de stérilité Date11/12/2024 Catalog NumberD15466063
Numéro de lotAHS2441139 Type de certificatCertificat de stérilité Date11/12/2024 Catalog NumberD15466063
Numéro de lotAHS2441123 Type de certificatCertificat de stérilité Date11/12/2024 Catalog NumberD15466063
Numéro de lotAHS2444130 Type de certificatCertificat de stérilité Date11/12/2024 Catalog NumberD15466063
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Capuche stériles Tyvek™ IsoClean™ avec attaches >