Learn More
DWK Life Sciences Pipettes sérologiques réutilisables à ouverture à pointe large Kimble™ avec bouchon supérieur
Pour une utilisation avec des liquides visqueux, des mélanges et des suspensions. Ouverture à pointe large pour une distribution rapide.
224.40€ - 319.26€
Spécification
Calibré | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | ASTM E1044 |
Diamètre (métrique) interne | Large |
Matériau | Verre borosilicaté |
Graduée | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11898472
|
DWK Life Sciences
37034B10 |
10 mL | 350 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11808482
|
DWK Life Sciences
37034B25 |
25 mL | 400 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11833133
|
DWK Life Sciences
37034B-5 |
5 ml | 350 mm |
280.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Pour une utilisation avec des liquides visqueux, des mélanges et des suspensions.Ouverture à pointe large pour une distribution rapide.
- Partie supérieure resserrée pour l’insertion d’un bouchon en coton
- Options de code couleur : 5 ml (bleu), 10 ml (orange), 25 ml (blanc)
- Ouverture de la pointe 3 mm
- Gradué : intervalles de graduation de 0,1 ml
- Conçues conformément aux spécifications de la norme ASTM E1044, exigences de style III
- En verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe B
Spécification
Oui | |
Large | |
Oui |
ASTM E1044 | |
Verre borosilicaté | |
Pipette sérologique |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Pipettes sérologiques réutilisables à ouverture à pointe large Kimble™ avec bouchon supérieur