Learn More
DWK Life Sciences Pipettes sérologiques réutilisables à ouverture à pointe large Kimble™ avec bouchon supérieur
Pour une utilisation avec des liquides visqueux, des mélanges et des suspensions. Ouverture à pointe large pour une distribution rapide.
Marque: DWK Life Sciences 37034B-5
266.00 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pour une utilisation avec des liquides visqueux, des mélanges et des suspensions.Ouverture à pointe large pour une distribution rapide.
- Partie supérieure resserrée pour l’insertion d’un bouchon en coton
- Options de code couleur : 5 ml (bleu), 10 ml (orange), 25 ml (blanc)
- Ouverture de la pointe 3 mm
- Gradué : intervalles de graduation de 0,1 ml
- Conçues conformément aux spécifications de la norme ASTM E1044, exigences de style III
- En verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe B
Specifications
Oui | |
L | |
Oui | |
± 0,1 ml | |
Bleu | |
350 mm |
ASTM E1044 | |
Verre borosilicaté | |
0 à 4,8 ml, incréments de 0,1 ml | |
0,16 oz. | |
5 ml | |
Pipette sérologique |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.