Learn More
DWK Life Sciences Pipettes sérologiques réutilisables à ouverture à pointe large Kimble™ avec bouchon supérieur
Pour une utilisation avec des liquides visqueux, des mélanges et des suspensions. Ouverture à pointe large pour une distribution rapide.
Marque: DWK Life Sciences 37034B25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour une utilisation avec des liquides visqueux, des mélanges et des suspensions.Ouverture à pointe large pour une distribution rapide.
- Partie supérieure resserrée pour l’insertion d’un bouchon en coton
- Options avec code couleur : 5 ml (bleu), 10 ml (orange), 25 ml (blanc)
- Ouverture de la pointe 3 mm
- Graduées : intervalles de graduation de 0.1 ml
- Conçues conformément aux spécifications de la norme ASTM E1044, exigences de style III
- En verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe B
Spécification
Oui | |
Large | |
Oui | |
± 0.2 ml | |
25 mL | |
Pipette sérologique |
ASTM E1044 | |
Verre borosilicaté | |
0 à 24 ml | |
Blanc | |
400 mm |