Learn More
DWK Life Sciences Pipettes sérologiques réutilisables à ouverture à pointe large Kimble™ avec bouchon supérieur
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
Longueur (métrique):
350 mm
350 mm
400 mm
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Description
Pour une utilisation avec des liquides visqueux, des mélanges et des suspensions.Ouverture à pointe large pour une distribution rapide.
- Partie supérieure resserrée pour l’insertion d’un bouchon en coton
- Options avec code couleur : 5 ml (bleu), 10 ml (orange), 25 ml (blanc)
- Ouverture de la pointe 3 mm
- Graduées : intervalles de graduation de 0.1 ml
- Conçues conformément aux spécifications de la norme ASTM E1044, exigences de style III
- En verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe B
Spécification
Spécification
| Calibré | Oui |
| Certifications/Conformité | ASTM E1044 |
| Diamètre (métrique) interne | Large |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 0 à 9.5 ml |
| Tolérance | ± 0.1 ml |
| Volume (impérial) | 200 ml (0.33 oz) |
| Couleur | Orange |
| Volume (métrique) | 10 ml |
| Afficher plus |