Learn More
DWK Life Sciences Pilon Pellet Pestle™ Kimble™ Kontes™
Pour remise en suspension de protéines et de granulés d’ADN ou mouture de tissus mous dans des microtubes à centrifuger
Marque: DWK Life Sciences 749516-0500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour remise en suspension de protéines et de granulés d’ADN ou mouture de tissus mous dans des microtubes à centrifuger
Pilon Pellet Pestle jetable
- Choisissez entre le modèle en polypropylène autoclavable ou le modèle en matériel sans RNase, DNase et pyrogène (fabriqué dans des conditions de salle blanche M5.5 [classe 10 000])
- Disponible avec ou sans 100 microtubes
- Les microtubes ont les mêmes propriétés et sont conditionnés individuellement pour assurer la pureté
- Longueur du pilon avec pointe, 7 cm (2.75 po)
- Tête en polymérase CTFE autoclavable avec tige en acier inox
- Longueur du pilon avec pointe, 6 cm (2,5 po) pour le modèle 0,5 ml ; 14 cm (5,59 po) pour le modèle 1,5 ml
Spécification
Oui | |
0,5 ml | |
Pilon à granulés | |
Remise en suspension de protéines et de granulés d’ADN ou mouture de tissus mous dans des microtubes à centrifuger | |
Non | |
Microtubes à centrifuger 500 μl et 1,5 ml | |
6mm |
0,01 oz. | |
CTFE / acier inox | |
Non | |
0,23 in | |
Sans microtubes | |
6mm | |
0,01 oz, 0,5 ml |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Pilon Pellet Pestle™ Kimble™ Kontes™ > Pilon Pellet Pestle réutilisable sans microtube ; CTFE / acier inox ; 0,5 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu