Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage automatique de 2 ml et 4 ml Kimble™ sans bouchons : filetages à vis
En verre borosilicaté
Marque:  DWK Life Sciences 331232S
Code produit. 11893043
  • 502.00€ / 2000 pièces
Expédition estimée: 27-10-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Finition : À vis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
Verre borosilicaté
Applications de chromatographie
1,25 in
Bouchon à vis
100/boîte
8-425
12 mm
2.0 ml
No
100
32 mm
Flacon d’échantillonnage automatique de 2 ml
No
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage automatique de 2 ml et 4 ml Kimble™ sans bouchons : filetages à vis > Filetage à vis, 8-425 ; Verre borosilicaté transparent