Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs d’acylation pour anhydrides de l’acide perfluorique (TFAA, PFAA et HFAA)
Code produit. 11557740 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Composants standard:
Anhydride d’acide heptafluoro-butanoïque
Anhydride d’acide pentafluoro-propanoïque
Anhydride d’acide trifluoroacétique
Quantité:
25 g
100 g
10 x 1 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 11557740
Marque: Thermo Scientific™ TS63162
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Préparez des dérivés fluoracyles volatils et stables pour la GC/MS grâce aux anhydrides de l’acide perfluorique Thermo Scientific™ (TFAA, PFAA et HFAA).
Préparez des dérivés fluoracyles pour la GC/MS et les techniques de détection par ionisation de flamme et par capture d’électrons grâce aux anhydrides de l’acide perfluorique Thermo Scientific™ (TFAA, PFAA et HFAA). Ces réactifs réagissent facilement avec les alcools, les phénols et les amines.
  • Utilisés pour la préparation de dérivés fluoracyles pour la GC/MS
  • Produisent des dérivés volatils stables pour les techniques FID et ECD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec GC-MS
Stockage Température ambiante
Quantité 100 g
Composants standard Anhydride d’acide heptafluoro-butanoïque
Concentration standard 98 à 100%