Learn More
Ansell Masque facial de type plissé M6 Kimtech™ avec fixations auriculaires
Recommandées pour les salles blanches de classe ISO 6 ou supérieure
Brand: Ansell 62477
208.20 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Pour une utilisation générale dans les salles blanches de niveau inférieur
- Conception à deux couches avec fixations auriculaires tricotées
- Tissu extérieur perforé et à faible peluchage assurant une bonne protection et une grande durabilité
- Le tissu intérieur BiCoSof™ offre un grand confort
- Double ensachage
Specifications
Masque facial pour salle blanche | |
Contours d’oreille | |
Étalon | |
Plissée, 62477 | |
Structure à 2 épaisseurs avec face intérieure en tissu BicoSof™, tissu extérieur perforé et à faible peluchage assurant une bonne protection et une grande durabilité | |
89% (PFE), 39,3 % (BFE) | |
Oui | |
KIMTECH™ M6 |
Blanc | |
Polyéthylène | |
Non stérile | |
Classe 1000/ISO 6 | |
Oui | |
Semi-conducteurs, disques durs, stockage de données, circuits intégrés | |
0,1 μm (PFE), 3 μm (EFB) |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Kimtech Cleanroom Face Masks Brochure
Taille: 1.2 MB
Special Offers
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ansell Masque facial de type plissé M6 Kimtech™ avec fixations auriculaires > Avec fixations auriculaires tricotées
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction