Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 24 deep-well format
Optimisez vos performances à l’aide des consommables Thermo Scientific™ KingFisher spécialement conçus pour une utilisation avec les instruments KingFisher Flex, Duo Prime et Presto.
Marque:  Thermo Scientific™ 97002580
732.70 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16552452
  • 882.00€ / 50 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Optimisez vos performances grâce aux Thermo Scientific™ KingFisher Plastics conçus spécifiquement pour une utilisation avec les instruments KingFisher Flex, Duo Prime, Presto et Apex. Les instruments KingFisher utilisent des plaques en plastique jetables et des peignes à pointes en PP qui conviennent parfaitement pour le traitement des particules magnétiques en raison de leur faible affinité de liaison pour les biomolécules. Le rendement et la qualité de la protéine isolée ou de l’acide nucléique sont considérablement améliorés grâce à des plaques spéciales et des peignes à pointes conçus pour les systèmes KingFisher.
  • PP
  • Faible affinité de liaison pour les biomolécules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
24
Peigne à pointe combinée KingFisher Apex 24 (pour Apex uniquement)
À utiliser uniquement avec KingFisher Apex
24 échantillons
Oui
50/Carton
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot21218A0 Type de certificatCertificat de conformité Date23/08/2021 Catalog Number97002580
Numéro de lot21217A0 Type de certificatCertificat de conformité Date23/08/2021 Catalog Number97002580
Numéro de lot21215A0 Type de certificatCertificat de conformité Date23/08/2021 Catalog Number97002580
Numéro de lot21213A0 Type de certificatCertificat de conformité Date23/08/2021 Catalog Number97002580
Numéro de lot21211A0 Type de certificatCertificat de conformité Date23/08/2021 Catalog Number97002580
Nom du produit
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 24 deep-well format > Peigne KingFisher Apex ; Tête : Combiné 24