Learn More
Invitrogen™ Rouge du Nil
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
Description
Le Rouge du Nil est utilisé pour localiser et quantifier les lipides, en particulier les gouttelettes de lipides neutres dans les cellules. Le Rouge du Nil est presque non fluorescent dans l’eau et dans d’autres solvants polaires, mais il subit une augmentation de la fluorescence ainsi que de grandes variations d’absorption et de bleu d’émission dans les environnements non polaires (maxima d’excitation / émission ∼ 552 / 636 nm dans le méthanol). Nous recommandons la dissolution dans le DMSO ou le DMF anhydre de haute qualité pour atteindre une concentration de stock allant jusqu’à 1 mM.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Quantité | 25 mg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Localisation subcellulaire | Lipides et membranes cellulaires, lysosomes |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Formule moléculaire | C20H18N2O2 |
| Forme physique | Solide |
| Couleur | Rouge |
| Type de produit | Coloration rouge du Nil |
| Excitation / émission | 552/636 nm |