Learn More
DWK Life Sciences™ Clip KECK™ pour joints sphériques, POM, S
Les joints rodés sphériques KECK™ assurent une connexion sécurisée.
Marque: DWK Life Sciences™ 286340801
Description
Les pinces à rodage sphériques de mise à la terre KECK™ représentent une alternative favorable aux pinces à rodage sphériques de mise à la terre classiques en métal. Elles sont faciles à mettre et à enlever. Les bonnes propriétés de ressort du matériau POM empêchent les rayures sur la surface en verre. Une contribution importante à la sécurité au laboratoire. Les différentes couleurs facilitent leur distinction.
- Excellente stabilité dimensionnelle et bonnes propriétés de ressort
- Pas d’endommagement de la surface en verre lors de l’adhérence contrairement aux serre-câbles classiques
- Facile, sûr et rapide à mettre et à retirer
- Codage couleur par taille
- Alternative économique aux clips de joint rodé sphérique classiques en métal
Spécification
100 | |
Fixation des joints rodés sphériques | |
Rouge foncé |
POM | |
Fixation des joints rodés sphériques |