Learn More
DWK Life Sciences™ Clip KECK™ pour joints sphériques, POM, S
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu clair
Bleu foncé
Orange
Rouge foncé
Violet
Conditionnement:
100 pièces
Description
Les pinces à rodage sphériques de mise à la terre KECK™ représentent une alternative favorable aux pinces à rodage sphériques de mise à la terre classiques en métal. Elles sont faciles à mettre et à enlever. Les bonnes propriétés de ressort du matériau POM empêchent les rayures sur la surface en verre. Une contribution importante à la sécurité au laboratoire. Les différentes couleurs facilitent leur distinction.
- Excellente stabilité dimensionnelle et bonnes propriétés de ressort
- Pas d’endommagement de la surface en verre lors de l’adhérence contrairement aux serre-câbles classiques
- Facile, sûr et rapide à mettre et à retirer
- Codage couleur par taille
- Alternative économique aux clips de joint rodé sphérique classiques en métal
Spécification
Spécification
| Quantité | 100 |
| Matériau | POM |
| À utiliser avec (équipement) | Fixation des joints rodés sphériques |
| À utiliser avec (application) | Fixation des joints rodés sphériques |
| Couleur | Bleu clair |