Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures Jordan S1P Denim
Le modèle Jordan est une paire de bottes de sécurité inspirée par la rue. Sa conception unique du talon est un excellent support. Elle est idéale pour escalader des palettes, des échelles et entrer et sortir des cabines de camions, même en cas d’humidité.
Marque: Emma Safety Footwear MM95054946
Description
- Chaussures de sécurité SP1 avec plaque de semelle, adaptées aux travaux en zones sèches
- Sans métal
- Le modèle Jordan est une paire de bottes de sécurité inspirée par la rue. Sa conception unique du talon est un excellent support. Elle est idéale pour escalader des palettes, des échelles et entrer et sortir des cabines de camions, même en cas d’humidité.
- La semelle intérieure protège protège contre les objets pointus comme les clous et les éclats de métal.
- Ces chaussures de sports dotées d’un embout en fibre de verre ont une finition en denim robuste. L’histoire des lacets DenimX. Fabriqués à partir de jeans recyclés pour nos chaussures de sécurité rondes.
- Industries :
- Logistique et transport
- Électronique
- Fabrication
Spécification
ISO 20345:2011 | |
Bleu | |
Denim | |
Denim, Nubuck | |
Largeur standard | |
Chaussure de sécurité |
Lacets | |
Logistique et transport, électronique, fabrication | |
Traitement antibactérien Hydro-Tec | |
46 | |
Élevé |