Learn More
Contec™ Système de saturation de tête de serpillère mains libres
Système de saturation de serpillère mains libres qui permet de pré-saturer les têtes de serpillère avant utilisation.
Marque:  Contec™ 2940U2SD
2376.55 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17619845
  • 2890.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Système de serpillère
Autoclavable
Réutilisable
Non stérile
10 L et 6 L
2,6 gal et 1,6 gal
Seaux en acier inoxydable 2,6 gal (10 L), deux seaux en PP de 6 L, un diffuseur, deux cadres en A et un extracteur de serpillère mains libres
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotPT2575-0-0-1 Type de certificatCertificat de qualité Date17/01/2025 Catalog Number2940U2SD
Nom du produit
Contec™ Système de saturation de tête de serpillère mains libres > Système de seau compact ; capacité (métrique) : 10 L et 6 L ; capacité (impériale) : 2,6 gal et 1,6 gal