Learn More
Brand™ Boîtes de Pétri en PS
En PS. Les boîtes de Petri en PS BRAND™ et leurs couvercles sont assemblés de façon robotisée pour réduire le risque de contamination. Transparentes, avec couvercle amovible. Les couvercles sont disponibles en version ventilée et non ventilée.
Marque:  Brand™ 452000
89.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10161821
  • 114.00€ / 480 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En polystyrène
  • Transparentes, avec couvercle amovible.
  • Disponible avec ou sans évent du couvercle.
  • Les boîtes et les couvercles sont assemblés de façon robotisée afin de réduire le risque de contamination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
Polystyrène
Boîte de Petri
Non
94 mm
Jetable
Rond
480/boîte
16 mm
Nom du produit
Brand™ Boîtes de Pétri en PS > Dimensions (dia. x H) : 94 x 16 mm