Learn More
Cole-Parmer™ Spectrophotomètres à balayage visible et UV / visible de la série Jenway™ 74 avec connectivité CPLive™
Bénéficiez d’un stockage sécurisé basé sur le cloud de vos résultats et protocoles grâce aux spectrophotomètres à balayage visible et UV / visible Jenway 74 avec connectivité CPLive
Marque: Cole-Parmer™ 741501
10103.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24356" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Simplifiez la configuration grâce à l’écran tactile 7 po couleur haute définition et à l’interface simples d’utilisation.
- Le choix des modes de mesure vous permet de gérer une multitude d’applications.
- Connectivité simple avec plusieurs ports USB pour stocker des données et connecter l’imprimante.
- Polyvalent : compatible avec une large gamme d’accessoires interchangeables.
Spécification
±0,01 A à 1,000 A | |
CE | |
2 x USB-A, 1 x USB-B, Ethernet RJ45 | |
Photodiode en silicone | |
50 x 28 x 15,6 cm | |
5 nm | |
100/240 V | |
50/60 Hz | |
Simple | |
±1 %T | |
< 0,5 % à 340 nm et 220 nm | |
±0,5 nm |
-0,3 à +2,5 A | |
–300 à 9999 | |
Spectrophotomètre UV/Visible à balayage avec connectivité CPLive™ Cloud | |
Écran tactile | |
Xénon | |
Spectrophotomètre | |
198 à 1000 nm | |
10 Go de mémoire | |
de 10 à 100 mm | |
0 à 199,9 % T | |
±2 nm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 8
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Spectrophotomètres à balayage visible et UV / visible de la série Jenway™ 74 avec connectivité CPLive™ > 198 à 1000 nm
Créez un compte gratuit dès maintenant sur CPLive.coleparmer.com pour profiter d’un stockage illimité des données et partager votre travail précieux avec vos collègues de votre laboratoire ou du monde entier.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu