Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation géant en PTFE
Conçus pour être utilisés dans de grands récipients et flacons. Ces grands barreaux d’agitation magnétiques revêtus de PTFE sont autoclavables.
Marque:  Fisherbrand™ 001.4110
Code produit. 10688071
  • 33.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • Conçu pour une utilisation dans de grands récipients et flacons
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
Autoclavables
Blanc
Récipients & cuves / agitateurs chauffants
110 mm
Triangulaire
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
36mm
1/boîte
Nom du produit
Fisherbrand™ Barreau d’agitation géant en PTFE > Dimensions (dia. x L) : Diamètre 36 x Longueur 110 mm