Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de transport Arctic Express™
Garantissez une sécurité et une sûreté optimales grâce à ces systèmes de transport, parfaits pour transporter des matières infectieuses ou des échantillons biologiques à des températures cryogéniques.
Marque: Thermo Scientific™ CY50915
1944.60 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Garantissez une sécurité et une sûreté optimales grâce aux systèmes de transport Thermo Scientific™ Arctic Express™, parfaits pour transporter des matières infectieuses ou des échantillons biologiques à des températures cryogéniques. Ces conteneurs de transport offrent une vaste gamme de caractéristiques qui assurent une sécurité et une sûreté maximales des échantillons les plus précieux pour le transport routier ou aérien.
Caractéristiques :- Système homologué pour les expéditions internationales par l’ONU et l’IATA.
- Matériau innovant absorbant l’azote liquide pour éviter toute fuite pendant le transport.
- Autonomie en rétention dans l’azote liquide de 8, 13 et 21 jours permettant un transport sûr des échantillons tout en préservant leur intégrité.
- Les biomatériaux sont contenus en toute sécurité dans la boîte du conteneur de transport.
- Le couvercle verrouillable à compartiment de sécurité interne assure la protection et l’isolement des échantillons.
- Les cryotubes sont enveloppés d’un matériau absorbant à fibres qui absorbe l’échantillon en cas de fuite.
- Le système, doté d’une conception légère en aluminium et d’une poignée verseuse pratique, est facilement pris en charge par la plupart des transporteurs
Remarque :
Les taux d’évaporation statique sont basés sur les performances d’un conteneur neuf, sans ouvertures du couvercle et sans produits à l’intérieur. Les performances réelles peuvent varier en fonction des applications.
Informations de commande :
Les expéditions de moelle osseuse, valvules cardiaques ou autres échantillons volumineux nécessitent un emballage de taille spécifique pour déterminer la capacité.
Inclut :
Les conteneurs de transport cryogéniques sont livrés avec un emballage d’expédition réutilisable ; une boîte avec les modèles Arctic Express 5 et 10
Compatibles avec :
- Chariot à roulettes (BioCane 20, 34, 47 : AY509X9) (BioCane 73 : AY509X1)
- Thermo Scientific™ Cryosleeve™, 100/boîte (AY509X21)
- Thermo Scientific™ Cryocane™, 1,2 ml (4000211)
- Rack carré pour BioCane 47, comprenant cinq boîtes avec 40 séparateurs (195555)
- Tubes cryogéniques de 1,2 ml, boîte de 500 (AY509X13)
- Tubes cryogéniques de 2,0 ml, boîte de 500 (AY509X12)
- Tubes de 1 ml, boîte de 500 (AY509X32)
- Tubes de 1,5 ml, boîte de 500 (AY509X33)
Spécification
Dewar LN2 à remplissage manuel | |
0,19L/jour | |
9 x 1,2 ou 2ml ; 6 x 4ml ; 3 x 5ml |
1,5 L | |
8 jours | |
Tiges/boîte (3), flacons/tige (3 x 1,2 ml), pailles (15) |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31