Learn More
Contec™ Revêtements pour seaux irradiés
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Les revêtements pour seaux irradiés Contec™ sont à utiliser avec les seaux en PP Contec™ de 15 L.
Marque:  Contec™ BKTBAG2
225.77 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16645514
  • 281.00€ / 60 pièces
Expédition estimée: 14-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Protégez les seaux et les solutions désinfectantes en réduisant les risques de contamination croisée
  • Destiné à un usage unique
  • Permet aux utilisateurs qui n’ont pas accès à des autoclaves de conserver des solutions stériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Revêtement pour seaux
Not Autoclavable
Oui
Seau en polypropylène Contec 15 L
Stérile
Polyéthylène
3,9 gal
Nettoyage et désinfection
3/Sachet, 20 Sachets/ Carton
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot022239 Type de certificatCertificat de qualité Date06/02/2025 Catalog NumberBKTBAG2
Numéro de lot021232 Type de certificatCertificat de qualité Date12/09/2024 Catalog NumberBKTBAG2
Numéro de lot019601 Type de certificatCertificat de qualité Date04/08/2023 Catalog NumberBKTBAG2
Numéro de lot017052 Type de certificatCertificat de qualité Date27/06/2022 Catalog NumberBKTBAG2
Nom du produit
Contec™ Revêtements pour seaux irradiés > Revêtements pour seaux irradiés