Learn More
Micronova™ Doublure pour godets irradiée™
Crée une barrière imperméable aux solutions concentrées et aux matériaux bruts lorsqu’elle est utilisés pour tapisser des godets de salle blanche et des conteneurs de stockage
Marque:  Micronova™ BKL1-1818IR
282.15 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13152360
  • 297.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 24-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le laminé en PEBD/nylon unique est un matériau barrière idéal pour tapisser les bacs destinés au transport de matériaux bruts ou les godets contenant des désinfectants ou d’autres solutions de nettoyage
  • Conditionnement à plat
  • Tenez-le pour l’autoclaver avec un contenu liquide
  • Spécification
    Spécification
    Revêtement pour seaux
    PEBD
    1 gal
    Laminé : 75% PEBD, 25% nylon
    Transport de produits ou confinement de liquides
    18 po
    Conditionnement double individuel
    Irradié aux rayons gamma
    45 cm
    4 L
    Non
    Transparent
    45 x 45 cm (18 x 18 in)
    Pour seaux de série B-1 (44 quarts)
    45 cm
    Stérile
    18 po
    Certificats
    Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
    5 Réponse(s) trouvée(s)
    Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
    Numéro de lot048025-000 Type de certificatCertificat de qualité Date18/03/2025 Catalog NumberBKL1-1818IR
    Numéro de lot044862-000 Type de certificatCertificat de qualité Date09/08/2024 Catalog NumberBKL1-1818IR
    Numéro de lot035493-000 Type de certificatCertificat de qualité Date30/01/2023 Catalog NumberBKL1-1818IR
    Numéro de lot033490-000 Type de certificatCertificat de qualité Date04/08/2022 Catalog NumberBKL1-1818IR
    Numéro de lot041322-000 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/01/2024 Catalog NumberBKL1-1818IR
    Nom du produit
    Micronova™ Doublure pour godets irradiée™ > Irradiation aux rayons gamma ; contient des seaux de série B-1