Learn More
Memmert™ Document IQ/OQ avec données de test pour les travaux spécifiques au dispositif - Température
Code produit. 17179864 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17179864
Marque: Memmert™ HPP750ecoD00127
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour une valeur de température sélectionnable librement, analyse de la répartition de la température à Memmert selon DIN 12880:2007-05
  • 27 points de mesure (tailles 110 - 1060, 2200)
  • 26 points de mesure (taille 1400)
  • Liste de contrôle PQ destinée à assister la validation effectuée par le client
Spécification
À utiliser avec (équipement) HPP750eco
Type de produit Document QI / QO avec données de test des travaux spécifiques au dispositif