Learn More
Memmert™ Document IQ/OQ avec données de test pour les travaux spécifiques au dispositif - Température
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Conditionnement:
1 pièce
Description
- 27 points de mesure (tailles 110 - 1060, 2200)
- 26 points de mesure (taille 1400)
- Liste de contrôle PQ destinée à assister la validation effectuée par le client
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | IPP260eco |
| Type de produit | Document QI / QO avec données de test des travaux spécifiques au dispositif |