Learn More
Invitrogen™ Invivofectamine™ 3.0 Reagent
Une nanoparticule lipidique sans composants d’origine animale conçue pour l’administration in vivo à haute efficacité de ARNsi et de micro-ARN aux cellules hépatiques de souris, après injection dans la veine de la queue
Marque: Invitrogen™ IVF3001
1419.50 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisation du réactif Invivofectamine™ 3.0Le réactif Invitrogen™ Invivofectamine™ 3.0 est parfaitement adapté à l’administration in vivo de duplex de ARNsi et micro-ARN. Les complexes Invivofectamine™ 3.0 / ARN sont administrés par une méthode à faible volume et à basse pression sans toxicité ni réponse au stress chez l’animal. Invivofectamine™ 3.0 peut également être associé à des contrôles fluorescents BLOCK-iT™ afin de suivre la biodistribution du ARNsi ou du micro-ARN.
Utilisation exclusivement réservée à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
Aucun composant d’origine animale | |
ARNic synthétique, ARNic, micro-ARN, ARNi | |
Modèles de petits animaux | |
10 | |
Réactif | |
ARNic, micro-ARN | |
Glace carbonique |
Hépatocytes | |
Transfection à base de lipides, nanoparticules à base de lipides, LNP | |
Transfection | |
Invivofectamine™ | |
10 reactions | |
Oui |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30