Learn More
Invitrogen™ Invivofectamine™ 3.0 Reagent
Click to view available options
Nbre de réactions:
10
50 réactions
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Description
Utilisation du réactif Invivofectamine™ 3.0
Le réactif Invitrogen™ Invivofectamine™ 3.0 est parfaitement adapté à l’administration in vivo de duplex de ARNsi et micro-ARN. Les complexes Invivofectamine™ 3.0 / ARN sont administrés par une méthode à faible volume et à basse pression sans toxicité ni réponse au stress chez l’animal. Invivofectamine™ 3.0 peut également être associé à des contrôles fluorescents BLOCK-iT™ afin de suivre la biodistribution du ARNsi ou du micro-ARN.
Utilisation exclusivement réservée à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Le réactif Invitrogen™ Invivofectamine™ 3.0 est parfaitement adapté à l’administration in vivo de duplex de ARNsi et micro-ARN. Les complexes Invivofectamine™ 3.0 / ARN sont administrés par une méthode à faible volume et à basse pression sans toxicité ni réponse au stress chez l’animal. Invivofectamine™ 3.0 peut également être associé à des contrôles fluorescents BLOCK-iT™ afin de suivre la biodistribution du ARNsi ou du micro-ARN.
Utilisation exclusivement réservée à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
Spécification
| Classification | Aucun composant d’origine animale |
| Type de cellule | Hépatocytes |
| Type d’échantillon | ARNic synthétique, ARNic, micro-ARN, ARNi |
| Transfection Technique | Transfection à base de lipides, nanoparticules à base de lipides, LNP |
| Espèces | Modèles de petits animaux |
| À utiliser avec (application) | Transfection |
| Nbre de réactions | 10 |
| Gamme de produits | Invivofectamine |
| Type de produit | Réactif |
| Quantité | 10 reactions |
| Afficher plus |