Learn More
Invitrogen™ PureLink™ PCR Micro Kit
Colonne de centrifugation de silice
Marque: Invitrogen™ K310250
434.68 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Includes: Colonnes, tampons de liaison et de lavage, tubes de récupération et le manuel
Description
Les micro-kits PCR PureLink™ sont parfaits pour purifier et concentrer l’ADN à partir de réactions de PCR à faible rendement ou de digestion par des enzymes de restriction. Ces fragments et amplicons d’ADN hautement purifiés fournissent d’excellents résultats dans les applications en aval telles que le séquençage de l’ADN, la digestion par des enzymes de restriction, le clonage, la PCR et le marquage. Les micro-kits PCR PureLink™ offrent une méthode simple et rapide pour purifier et concentrer les fragments d’ADN de taille allant de 100 bp à 12 kb. La conception unique des micro-buses permet une récupération jusqu’à 95 % des fragments d’ADN avec un très faible volume d’élution de 5 μl. Avec un coefficient de variance du volume d’élution inférieur 10 %, vous avez l’assurance qu’aucun éthanol n’est reporté des étapes de nettoyage, vous offrant ainsi la meilleure chance de succès dans les applications en aval. L’élimination des amorces, des dNTP, des enzymes et des sels dépasse les 98,5 %. Ce kit peut également éliminer efficacement les nucléotides marqués à l’aide d’un colorant non incorporé issus d’une réaction de marquage d’ADNc.
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Le kit comprend des colonnes, tampons de liaison et de nettoyage, tubes de récupération et le manuel. Conserver à température ambiante. | |
20 µL | |
Non compatible avec le haut débit (manuel) | |
Micro-kit PCR | |
10 min | |
Température ambiante | |
ADN provenant de réactions enzymatiques (p. ex. PCR) | |
Colonne de centrifugation de silice | |
Produits de PCR |
Colonne de centrifugation | |
5 µl | |
PureLink™ | |
250 préparations | |
100 bp jusqu’à 12 kb | |
125 µl | |
Clonage, PCR standard | |
250 préparations |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Économisez sur des milliers de produits éligibles.Code promotionnel: 24111Expire: 2025-03-21
Nouvelle offre Économisez maintenant
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.