Learn More
Raccord coudé à angle droit Quickfit™
L’adaptateur de tubulure à angle droit Quickfit™ est disponible dans une variété de tailles de cônes.
Marque: Quickfit MF10/3B/SC
Description
L’adaptateur de tubulure à angle droit Quickfit™ est disponible dans une variété de tailles de cônes.
- Raccord à angle droit pour fixer un tuyau en caoutchouc ou autre
- Connecteurs filetés en plastique amovibles permettant de fixer une tubulure flexible simplement et en toute sécurité
Spécification
24/29 | |
Connecteur fileté en plastique détachable | |
Adaptateur de tubulure à angle droit |
Tubulure flexible, tuyau en caoutchouc | |
Verre borosilicaté |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30