Learn More
Invitrogen™ pcDNA™3.1 (-) Mammalian Expression Vector
Conçu pour l’expression constitutive de haut niveau dans une variété de lignées de cellules de mammifères
Marque: Invitrogen™ V79520
851.70 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Includes: 20 μg de ce vecteur pcDNA3.1(-) ainsi qu’un contrôle d’expression sont superenroulés et lyophilisés.
Description
- Il contient un marqueur sélectionnable Geneticin et un site de clonage multiple à orientation avant
- À utiliser seul ou en co-transfections
- Activateur-accélérateur de cytomégalovirus (CMV) pour l’expression de haut niveau
- Grand site de clonage multiple avec orientation arrière (-)
- Signal de polyadénylation de l’hormone de croissance bovine (BGH) et séquence de terminaison du transcript pour une stabilité accrue de l’ARNm
- Origine SV40 pour la réplication épisomique et le sauvetage de vecteur simple dans les lignées cellulaires exprimant un antigène grand T (p. ex., COS-1 et COS-7)
- Gène de résistance à l’ampicilline et origine pUC pour sélection et maintenance dans E. coli
Expression constitutive, expression de mammifères, expression des protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
Transfection | |
Vecteur d’expression de cellules de mammifères | |
20 µg de ce vecteur pcDNA™3.1(-), ainsi qu’un contrôle d’expression sont superenroulés et lyophilisés. Conserver à -20°C. La stabilité des vecteurs est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés. | |
Enzyme de restriction / MCS | |
pcDNA | |
Expression constitutive |
CMV | |
Geneticin™ (G-418) | |
Non étiqueté | |
20 μg | |
pcDNA™ |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 9
User Manual: pcDNA3.1(+) and pcDNA3.1(-) Mammalian Expression Vector
Version: Version K 10 November 2010
Taille: 342.3 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ pcDNA™3.1 (-) Mammalian Expression Vector > 20 μg