Learn More
Invitrogen™ pcDNA™3.1 (+) Mammalian Expression Vector
Conçu pour l’expression constitutive de haut niveau dans une variété de lignées de cellules de mammifères
Marque:  Invitrogen™ V79020
948.60 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11510866
  • 1072.00€ / 20µg
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: 20 μg de ce vecteur pcDNA3.1(+) ainsi qu’un contrôle d’expression sont superenroulés et lyophilisés.
Description
Description
  • Contient un marqueur sélectionnable Geneticin et un site de clonage multiple à orientation arrière
  • Pour une utilisation seule ou en co-transfection
  • Activateur-accélérateur de cytomégalovirus (CMV) pour l’expression de haut niveau
  • Grand site de clonage multiple avec orientation avant (+)
  • Signal de polyadénylation de l’hormone de croissance bovine (BGH) et séquence de terminaison du transcript pour une stabilité accrue de l’ARNm
  • Origine de SV40 pour la réplication épisomique et sauvetage de vecteur simple dans les lignées cellulaires exprimant l’antigène grand T (p. ex., COS-1 et COS-7)
  • Gène de résistance à l’ampicilline et origine pUC pour sélection et maintenance dans E. coli
Expression constitutive, expression de mammifères, expression des protéines, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transfection
Vecteur d’expression de cellules de mammifères
20 µg de ce vecteur pcDNA™3.1(+), ainsi qu’un contrôle d’expression sont superenroulés et lyophilisés. Conserver à -20°C. La stabilité des vecteurs est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés.
Enzyme de restriction / MCS
pcDNA
Expression constitutive
CMV
Geneticin™ (G-418)
Non étiqueté
20 μg
pcDNA™
Nom du produit
Invitrogen™ pcDNA™3.1 (+) Mammalian Expression Vector > 20 μg