Learn More
Invitrogen™ Streptavidine Dynabeads™ MyOne™ C1
Norme exceptionnelle pour l’isolement et la manipulation d’acides nucléiques biotinylés, d’anticorps ou d’autres ligands et cibles
694.00€ - 2145.00€
Spécification
Type de microbilles | Polystyrène magnétique |
---|---|
Couleur | Brown |
Concentration | 10 mg/ml |
Contenu et stockage | Les Dynabeads™ sont fournis en PBS, pH 7,4 avec 0,01 % de Tween™-20 et 0,09 % de NaN3. Conserver entre 2 et 8°C. |
Description | Recombinant streptavidin covalently coupled to Dynabeads |
Includes: Les Dynabeads™ sont fournis en PBS, pH de 7,4 avec 0,01 % de Tween™ 20 et 0,02 % de NaN3 ajoutés comme conservateurs.
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10099482
|
Invitrogen™
65001 |
2 mL |
694.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10202333
|
Invitrogen™
65002 |
10 mL |
2145.00€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ces microbilles uniformes et superparamagnétiques ont un diamètre de 1 μm et une seule couche (et non plusieurs) de streptavidine recombinante, couplée à la surface par liaison covalente. Ceci permet une disponibilité stérique de la grande majorité des sites de liaison à la biotine, non seulement pour une liaison de biotine libre, mais aussi pour une liaison de ligands biotinylés/cibles. Les microbilles sont hydrophiles, chargées négativement et présentent une cinétique de réactions en phase liquide rapide. La surface spécifique et définie permet une capture, une séparation et une manipulation en aval efficaces. La monocouche de streptavidine réduit les fuites à des niveaux négligeables. L’absence de streptavidine adsorbée en excès assure une uniformité des lots et une reproductibilité des résultats. Les Dynabeads MyOne 1 μm possèdent une grande surface, une haute capacité, une attraction magnétique efficace et un faible taux de sédimentation pendant l’incubation. Personnalisation pour une utilisation dans des protocoles automatisés où un rendement élevé est primordial. Le produit respecte des étalons optimaux de reproductibilité (dans et entre les lots), offre une excellente capacité d’automatisation et favorise la fiabilité des résultats.
- L’affinité de liaison très élevée de l’interaction streptavidine-biotine (Kd = 10-15) est exploitée dans un large éventail d’applications.
- Isolation directe et rapide de n’importe quelle molécule biotinylée
- Protocoles flexibles avec une cinétique délicate et efficace des réactions en phase liquide
- Adapté aux applications d’acides nucléiques aux exigences extrêmes
- Très faible liaison non spécifique des nucléotides et des acides nucléiques
- Faible liaison non spécifique des petites protéines chargées négativement
- Leur taille petite, bien qu’uniforme, présente une large surface par mg de microbilles et une capacité élevée correspondante pour la molécule cible
- Faible taux de sédimentation, bien que riche en fer, assurant une séparation magnétique rapide
- Les protocoles biomagnétiques sont facilement adaptés aux plateformes automatisées
- Reproductibilité élevée lot à lot, ce qui garantit des résultats uniformes dans votre application
- La production suit un procédé validé et conforme aux exigences BPFa pour les dispositifs médicaux
Analyse et purification d’ADN et d’ARN, extraction d’ADN, immunoprécipitation de chromatine (ChIP), purification et analyse d’ADN et d’ARN, purification d’ADN, immunoprécipitation, purification de protéines et de peptides, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse, RNAI, épigénétique et recherche d’ARN non codant, purification d’ADN ou d’ARN, purification d’ARN / ADN viraux
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Polystyrène magnétique | |
10 mg/ml | |
Recombinant streptavidin covalently coupled to Dynabeads | |
Magnetic Beads | |
N’importe quel type d’échantillon | |
Capture of Biotinylated Targets | |
Conjugué de streptavidine | |
Microbilles >2 500 pmoles/mg | |
ISO9001 and ISO13485 | |
Acide carboxylique, hydrophile |
Brown | |
Les Dynabeads™ sont fournis en PBS, pH 7,4 avec 0,01 % de Tween™-20 et 0,09 % de NaN3. Conserver entre 2 et 8°C. | |
Microbilles en suspension | |
1 μm | |
KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets | |
Compatible avec le haut débit | |
Température ambiante | |
For Research Use Only | |
Streptavidine | |
CV < 5 % |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 36 mois à compter de la date de fabrication