Learn More
Invitrogen™ Mélange d’enzymes Gateway™ LR Clonase™ II
Contient des enzymes et un tampon dans un mélange unique afin de permettre une préparation pratique de réactions de dix microlitres en moins d’étapes de pipetage.
367.00€ - 1500.00€
Spécification
Contenu et stockage | Le mélange enzymatique Gateway™ LR Clonase™ II comprend une solution de protéinase K (2 μg/μl) et un vecteur de contrôle positif. Conserver à -20°C ou -80°C. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. |
---|---|
Conditions d’expédition | Glace carbonique |
Enzymes | LR Clonase |
Tampon compatible | Tampon enzymatique |
Type de produit | Mélange enzymatique LR Clonase |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10134992
|
Invitrogen™
11791020 |
20 réactions |
367.00€
20 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10033092
|
Invitrogen™
11791100 |
100 réactions |
1500.00€
100 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Le mélange enzymatique Gateway™ LR Clonase™ II catalyse la recombinaison in vitro entre un clone d’entrée (avec un gène d’intérêt accompagné de sites attL) et un vecteur de destination (avec des sites attR) pour générer un clone d’expression
- Il contient des enzymes et un tampon dans un mélange unique afin de permettre une préparation pratique de réactions de dix microlitres en moins d’étapes de pipetage
- Stabilité du produit garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé à -20°C ou -80°C
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Le mélange enzymatique Gateway™ LR Clonase™ II comprend une solution de protéinase K (2 μg/μl) et un vecteur de contrôle positif. Conserver à -20°C ou -80°C. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. | |
LR Clonase | |
Mélange enzymatique LR Clonase |
Glace carbonique | |
Tampon enzymatique | |
Clonase™, Gateway™ |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Gateway LR Clonase II Enzyme mix
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Glycerin, 1, 4-Butanediamine, N-(3-aminopropyl)-, Proteinase, tritirachium albumserine