missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Prise IP68 intérieure pour UF110plus

Prise IP68 intérieure qui peut être activée et désactivée à l’aide d’un interrupteur.

Marque:  Memmert™ UF110plusR3

Code produit. 17568985

  • 462.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Peut être commandée uniquement avec une plage de températures limitée - max. +60°C)
  • Exigences d’alimentation électrique : 230 V, 2 A, 500 W
  • Peut être désactivée avec l’interrupteur marche/arrêt
  • Ne peut pas être activée individuellement
  • IP68 étanche à l’humidité
  • Nécessite l’option A8 contre la surcharge
Spécification

Spécification

Étuve UF110plus
Prise intérieure
230 V
2 A
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Memmert™ Prise IP68 intérieure pour UF110plus > S’utilise avec : UF110plus

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis